생물학적 소스
ovine wool
Quality Level
제품 라인
BioReagent
분석
≥99%
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.002 mg/mL
Tween: soluble
ethanol: soluble
serum: soluble
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
유전자 정보
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- as a medium supplement in chorionic villous tissue culture form placenta
- as a component of hormone pellet for implantation in mice ovary
- for inducing expression of immunity-related GTPase M (IRGM) in human monocytic cell line, THP-1
생화학적/생리학적 작용
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)