생물학적 소스
non-animal source
Quality Level
무균
sterile-filtered
제품 라인
BioXtra
형태
aqueous solution
농도
500 ×
기술
cell culture | mammalian: suitable
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
유전자 정보
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
특징 및 장점
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.