생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Agency
JP
NF
Ph. Eur.
분석
≥98%
형태
crystals
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
적합성
suitable for manufacturing use
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
유전자 정보
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable