설명
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (850355P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850355P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850355P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850355P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
InChI key
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable