840455P
Avanti
16:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DPPG; PG(16:0/16:0), 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (840455P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840455P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840455P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840455P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C38H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/t35?,36-;/m1./s1
InChI key
LDWIWSHBGAIIMV-ODZMYOIVSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객