850725C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DOPE; PE(18:1(9Z)/18:1(9Z)); 110635
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform solution
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850725C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850725C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850725C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850725C-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (850725C-25mg)
25 mg/mL (850725C-1g)
25 mg/mL (850725C-200mg)
25 mg/mL (850725C-500mg)
응용 분야
advanced drug delivery
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
- as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS)
- to investigate its impact on antiphosphatidylethanolmine (aPE) enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- to measure its monolayer spontaneous curvature C0s
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객