알부민 및 수송 단백질
많은 분자는 비복합체 형태로 존재할 때 불안정하거나 불용성입니다. In vitro에서, 알부민 및 기타 운반 단백질은 다양한 범위의 주요 저분자 및 단백질에 대한 결합, 격리 및 안정화를 위해 자주 이용됩니다. 알부민은 동물 체액 및 조직에서 발견되는 단순한 수용성 단백질이며 식물에서는 낮은 정도로 발견됩니다. 알부민은 치료용 단클론 항체 및 재조합 단백질의 생물제조에 사용됩니다.
자사는 세포 배양, 단백질 정량, 효소 안정화, ELISA 및 항체 관련 공정을 포함한 종합적인 애플리케이션 필요성을 위해 알부민을 공급합니다. 다양한 소스의 알부민과 함께 당사는 이러한 필수 단백질을 다양한 형식과 제형으로 제공합니다.
섹션 개요
소혈청알부민(BSA)은 구형 단백질(약 66 kDa MW)이며 안정적이고 생물학적 반응에 간섭이 없어 수많은 생화학적 응용분야에서 사용됩니다. BSA 구조는 약 583개 아미노산기로 구성된 단일 폴리펩타이드 사슬이며 탄수화물이 없습니다. BSA 물리적 특성 및 응용 가이드에서 BSA 단백질 구조, BSA 분자량, 특성 및 응용에 대해 자세히 알아보세요.
BSA는 수많은 애플리케이션에서 사용되는 전통적으로 유용한 알부민 제품입니다. 당사의 다양한 소혈청 알부민 형식에는 95~99% 범위의 순도가 포함됩니다. 자사는 진정한 Cohn 분획법, 변형 에탄올 분획법, 열충격 및 크로마토그래피를 포함한 다양한 주요 방법으로 정제된 BSA를 제조하여 유통합니다. 추가적인 정제 단계는 결정화 또는 활성탄 여과를 포함할 수 있습니다. 편의를 위해, 자사의 BSA는 제조법에 따라서 정의됩니다.
- 알부민의 크로마토그래피 정제는 일반적으로 에탄올 및 열 충격 분별 방법보다 더 고도로 보존된 천연 단백질 형태를 생성합니다.
- 에탄올과 열 충격 방법은 Cohn 분획을 사용하여 두 공정을 결합하여 초기 정제를 수행한 다음 열 단계를 거쳐 아가로스 전기영동에 의해 알부민을 99% 이상으로 정제합니다.
- 에탄올 분획은 에탄올 농도, pH 및 온도 조정을 포함하는 분획법입니다. 열충격 방법과 달리, 이 공정은 낮은 온도를 유지하여 단백질을 위한 비변성 조건을 보장하므로 고유한 알부민 구조 및 기능을 보존합니다.
- 열 및 pH 조정의 열 충격 분획 공정은 단백질 안정제의 첨가에 의존합니다. 이러한 추가물은 알부민이 > 65 °C의 증가된 온도를 견디도록 합니다. 이러한 과정 중 대부분 다른 단백질은 변성되고 침전되어 향상된 순도의 알부민을 생산합니다.
인간혈청알부민(HSA)
인간혈청알부민(HSA)은 인간 혈장에서 가장 풍부한 단백질이며 분자량은 약 66 kDa(아미노산 조성에 근거)입니다. 혈청 알부민은 Cohn 분획 V로 지칭될 수 있습니다. 이러한 명명법은 냉에탄올 침전을 이용하여 혈청 단백질을 분획하는 최초 Cohn 방법에서 유래했으며, 혈청 알부민은 Cohn 방법을 사용하는 다섯 번째 에탄올 분획에서 발견됩니다. 이후, “Cohn 분획 V” 용어는 제조법에 상관없이 혈청 알부민을 설명하기 위해 사용됩니다. 전통적인 Cohn 방법에서 유래된 냉알코올 분획 공정뿐만 아니라 열충격법을 이용하여 인간혈청알부민을 생산하며 분말과 용액 형태의 고유 및 재조합 버전의 HSA를 제공합니다.
기타 알부민 제품
자사 포트폴리오는 인간 및 소에서 유래하지 않은 기타 단백질이 요구되는 특정 애플리케이션을 위한 추가적인 알부민 제품을 포함합니다. 재조합 인간 알부민 및 동물성분 비함유(ACF) 알부민은 액상 버퍼 또는 동결건조 분말 형태로 공급됩니다. 다른 종에서 사용 가능한 알부민은 다음 근원에서 유래된 것을 포함합니다.
- 달걀흰자
- 마우스 혈청
- 래트 혈청
- 돼지 혈청
- 양 혈청
자사의 알부민은 고순도의 월등한 용해도로 단백질 정량 검사에서 낮은 배경을 보장하며 바이오공정에서 간섭현상을 최소로 합니다.
트랜스페린 및 트랜스페린 대체재
세포는 세포외 환경에서 이용 가능한 산소에 결합하는 철이 필요합니다. 트랜스페린은 혈청에서 발견되는 단일사슬 당단백질이며 배양 배지에서 철의 흡수 및 후속 세포내 이송을 촉진합니다. 트랜스페린은 혈청에서 발견되는 단일 사슬 당단백질로, 배양 배지에서 철분의 흡수와 그에 따른 세포내 수송을 촉진합니다. 이러한 트랜스페린 대체 물질 중 다수는 철 킬레이트제이며, 철의 산화환원 순환을 관리하지 않아 산화 스트레스에 기여할 수 있으므로 배양 시스템에서 적절한 프로토콜과 함께 사용해야 합니다. 자사 세포 배양 시약은 트랜스페린 및 트랜스페린 대체재의 완전한 제품군을 포함합니다.
관련 자료
- Albumin in Cell Culture
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.