Merck
소혈청알부민(BSA 단백질)
이미지는 포도 송이를 닮은 분자 구조를 나타내며, 개별 분자들은 빨강, 주황, 노랑 색조로 채색되어 있습니다.
소혈청알부민(BSA)은 소의 혈액에서 발견되는 66.5 kDa의 분자량을 가진 단일 사슬 아미노산으로 구성된 단량체 단백질입니다. 혈장의 주요 성분인 BSA는 간에서 생성됩니다.
BSA는 일반적으로 실험실에서 생화학 및 조직 배양 배지의 보충제로 사용됩니다. 이 단백질은 세포외액의 용량을 안정화하며 스테로이드와 지방산, 갑상선 호르몬과 같은 소분자의 운반체 역할을 합니다. BSA는 약물 개발과 단백질 정제, 식품 가공을 포함한 다양한 연구와 산업 응용분야에 사용됩니다. BSA는 무독성이고 비항원성이므로 인간 또는 다른 동물에서 면역 반응을 유발하지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 일반적으로 연구 및 산업 응용분야에서 사용하기에 안전한 것으로 간주됩니다.
당사는 세포 배양, IHC, ELISA, 유세포 분석 등을 포함하는 다양한 응용분야에 대한 동료 평가를 거친 학술 출판물에 사용 및 게재된 다양한 BSA 제품을 제공합니다. 자사의 BSA 제품은 연구 및 제조 목적 모두에 적합합니다.
섹션 개요
단백질 표준으로서의 BSA 사용
BSA는 혈장 시료에서의 단백질 총량 측정과 같은 정량화 응용분야를 위한 단백질 표준으로 자주 사용됩니다. 또한 BSA는 구하기 쉽고, 정제하기 쉬우며, 고도로 안정적일 뿐만 아니라 효소 활성이 없기 때문에 단백질 정량 분석용 표준품으로도 자주 사용됩니다.
BSA 분획법
BSA는 저온 에탄올 분획화 또는 열충격 분획화를 통해 정제할 수 있습니다. 자사는 저온 에탄올 분획화와 열충격 분획화로 정제된 BSA를 여러 농도의 동결건조 파우더 또는 액체 용액을 포함한 다양한 형태로 제공합니다. 정제된 BSA는 일반적으로 세포 및 조직 배양과 웨스턴 블로팅, 면역 블로팅, 운반체 단백질, 그리고 ELISA와 같은 면역분석에서 차단제로 사용되어 항체 또는 다른 단백질의 비특이적 결합을 방지합니다. 또한 용액에서 효소와 기타 단백질을 안정화하며 영양소를 강화한 세포 배양 배지에서 단백질 보충제의 역할을 합니다. 안정성과 수명 증가를 위해 항체 용액에 정제된 BSA를 첨가하기도 합니다.
소혈청알부민 분획 V
소혈청알부민 분획 V(BSA-FV)는 고도로 정제된 형태의 BSA입니다. 일반적으로 98% 이상의 높은 순도를 가지고 있으며 검출 가능한 수준의 다른 단백질이나 오염물질을 함유되어 있지 않습니다. BSA-FV는 정제된 효소의 안정화와 ELISA 기술에서 원하는 부위의 차단 시약으로 사용됩니다.
Probumin® 소혈청알부민
Probumin® 소혈청알부민은 일반적으로 버퍼, 비특이적 차단, 단백질 안정화 및 기타 진단적 응용분야를 위해 사용되는 BSA 제제입니다. Probumin® BSA 제품은 고도로 정제되고 광범위한 검사를 완료한 파우더 또는 30% 용액으로서 자체적으로 제조됩니다. 이 제품은 의도한 응용분야에 따라 결정화, 시약, 생명 공학, 진단 및 미생물학 등급 등의 다양한 등급으로 제공됩니다. 다양하게 사용되는 BSA를 고려하여 분자, 형식, 방법, 응용분야에 대한 자주 묻는 질문 및 답변이 여기 있습니다.
Probumin® BSA는 MQ300 수준의 제품군이며 수많은 FDA 및 EMA 승인 생물제제, 의료기기, 동물성 백신, 진단 분석의 제조를 위해 흔히 사용됩니다. 미국 일리노이주의 칸카키에 소재한 당사의 Probumin® BSA 생산 시설은 ISO9001:2015 품질 시스템에 따라 운영되며 유럽 규정을 준수하는 (EU) No. 142/2011 시설 번호를 따릅니다. MQ300 수준의 제품으로서 각각의 BSA 로트는 완제품 검사 및 규격에 대한 상세 정보가 있는 시험성적서와 함께 제공됩니다. 요청에 따라 EDQM 적합성 인증을 제공할 수 있으며, 원산지 증명서 또한 제공할 수 있습니다.
제조 공정의 일부로서 정제, IgG, 지방산, 내독소, 프로테아제 및 외래성 인자 검사를 포함한 여러 품질 검사 규격이 수행됩니다.