Merck
항체 단백질 정제
단일클론 및 다중클론 항체는 기초 연구 및 약물 발견에서 일반적으로 사용됩니다. 항체 기반의 생물학적 치료제들은 새로운 치료법들 중에서도 점차 더 많은 비중을 차지하고 있습니다. Protein A, Protein G 및 Protein L 가교 배지를 사용한 친화성 크로마토그래피는 실험실 규모, 공정 규모 및 산업 규모 작업공정을 위한 정제된 항체의 분리와 생산에서 중요한 역할을 합니다. 
더 알아보기
아가로스 비드 및 친화성겔
아가로스 비드 및 친화성겔은 비드형 아가로스에 가교된 Protein A 또는 Protein G를 사용해 항체 정제를 가능하게 합니다. 소규모 내지 대규모 정제에 적합한 이러한 레진은 중력 유동 컬럼 정제, 배치 처리에서의 저속 원심분리 및 저압 크로마토그래피 절차에 적합합니다. EZview™ 친화성겔에는 사용자가 펠렛을 상층액과 쉽게 구별할 수 있도록 하는 적색 염료가 포함되어 있어, 배치 정제 중 단백질 손실이 적습니다. 면역침전 키트에는 친화성겔, 미니 스핀 컬럼 및 용해 시약이 포함되며 면역침전물에서 단백질을 최대한 회수할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
Fast Flow Sepharose™ 및 고유속 아가로스 레진
Fast Flow Sepharose™ 및 Fast Flow 아가로스는 표준 아가로스 비드 레진에 비해 보다 높은 압력을 견딜 수 있는 고도로 가교된 아가로스 비드 또는 겔을 사용합니다. 이는 이러한 레진이 고속 단백질 액체 크로마토그래피(FPLC) 정제 방법에 적합하게 합니다. 이러한 레진은 중규모에서 대규모까지의 항체 정제에 권장됩니다.
PureProteome™ 자성 비드 시스템
PureProteome™ Protein A, Protein G 및 Protein A/G 자성 비드는 혈청, 혈장 또는 세포 배양 상층액 검체과 같은 복합 혼합물에서 면역글로불린을 정제하는 신속하고 재현 가능한 방법을 제공합니다. 항체는 자성 랙 또는 플랫폼을 사용하여 정제되어 세척 및 용출 분획에서 비드를 분리합니다. 이러한 절차는 단일 마이크로원심분리 튜브를 사용한 저처리량 또는 자동화를 사용한 고처리량에 적합합니다.
Cytiva™ Amersham 크로마토그래피 컬럼 및 배지
광범위한 Cytiva™ Amersham 크로마토그래피 배지는 다양한 공급원의 단일클론 및 다중클론 항체 정제에 사용할 수 있습니다.
  • GraviTrap™ 컬럼은 단일클론 및 다중클론 항체, 세포 배양 상층액의 항체 단편 및 생물학적 유체의 빠르고 효율적인 수동 정제를 위해 설계된 사전 충진 중력 유속 컬럼입니다.
  • SpinTrap™ 컬럼은 항체의 간단한 소규모 정제 또는 특정 단백질 농축을 위한 사전 충진 싱글유즈 스핀 컬럼입니다.
  • HiTrap™ HP 컬럼은 인간 IgG와 같은 단일클론 및 다중클론 항체의 일상적인 예비 정제를 위해 Protein A 또는 Protein G Sepharose™ 고성능 레진으로 사전 충진되어 있습니다. HiTrap™ MabSelect 컬럼은 대량 검체에서 단일클론 항체(Mab)를 포획하기 위해 바이오공정 매질인 MabSelect 레진으로 사전 충진되어 있습니다.
  • MultiTrap™ 96웰 필터 플레이트는 수동 또는 자동화 로봇 시스템을 사용하여 원심분리 또는 진공 여과가 가능한 사전 충진 96웰 필터 플레이트를 사용하여 항체의 소규모 정제 또는 관심 단백질 농축을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 형식을 제공합니다.
  • HiScreen™ Capto L 컬럼에는 Fab 단편, 단일 사슬 가변 단편(scFv) 및 도메인 항체(Dabs)와 같은 항체 및 항체 단편을 포획하기 위한 바이오공정 친화성 크로마토그래피 레진인 Capto L이 사전 충진되어 있습니다. HiScreen™ Capto L 컬럼은 공정 개발 플랫폼의 일부입니다. 이러한 컬럼은 분석법 최적화 및 매개변수 스크리닝을 위한 탁월한 선택입니다.
  • HiScreen™ MabSelect™ 컬럼은 MabSelect™ 레진으로 사전 충진되어 있으며 Cytiva 공정 개발 플랫폼의 일부입니다. MabSelect™ 레진은 대량 검체에서 단일클론 항체를 포획하기 위한 바이오공정 레진입니다. 이러한 컬럼은 단일클론 항체 포획을 위한 분석법 최적화 및 매개변수 스크리닝을 위한 탁월한 선택입니다.
  • Protein A 및 Protein G Mag Sepharose™ 배지는 면역침전 또는 풀다운 애플리케이션을 통해 표적 단백질 농축을 간편화하도록 설계된 세파로스 기반 자성 비드로 구성되며, 혈청 및 세포 상층액에서 단일클론 및 다중클론 항체를 신속하게 소규모 정제 및 스크리닝할 수 있습니다.
  • GammaBind 및 GammaBind Plus Sepharose™는 다양한 종으로부터 면역글로불린(IgG)을 정제하기 위한 Protein G 친화성 크로마토그래피 레진이며, 모든 생물학적 유체 또는 세포 배양 배지에서 면역글로불린의 부류, 하위 부류 그리고 단편을 분석 및 정제하기 위해 사용됩니다. 이러한 레진은 면역침전 절차에 아주 적합합니다.
  • Protein A 및 Protein G Sepharose™, Sepharose™ Fast Flow, Capto L 및 MabSelect™ 레진은 스케일링 절차를 위해 별도로 구매 가능합니다.
단백질 A/단백질 G/단백질 L을 위한 면역글로불린 친화성