Merck
연구실 농축 장치
다운스트림 분석에서는 단백질, 뉴클레오티드, 바이러스 입자 및 기타 생체 분자들이 적절한 농도로 원 형태로 용해되어야 합니다. 한외여과 방법은 과량의 액체 또는 버퍼를 제거하여 부드럽고 효율적으로 생물학적 또는 환경적 검체를 농축할 수 있습니다. 다양한 한외여과 기기는 높은 회수율로 단백질 및 기타 생체분자를 급속 농축하기 위해 사용 가능합니다. 
  • 단백질, 항체 및 기타 생체분자(< 0.5mL ~ 70mL 용량)를 위한 원심분리 필터
  • 대용량 단백질, 항체, 생물학적 및 환경적 검체(50mL ~ 800mL 용량)를 위한 교반 셀
  • 혈청, 혈장, 소변 및 기타 임상 검체 농축을 위한 임상 검체 농축기
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
단백질 농축을 위한 원심분리 필터 기기
원심분리 한외여과 기기는 원심력을 이용하여 반투과성 막을 통해 용질과 액체를 부드럽게 이동시켜 단백질, 항체 및 기타 생체 분자를 소형에서 중형 용량의 샘플에서 빠르게 농축하는 데 사용됩니다.
Microcon® 원심분리 필터
1.5mL 튜브를 수용할 수 있는 원심분리기를 사용하여 결합도가 낮은 Ultracel® 재생 셀룰로스(RC) 또는 Biomax®PES 멤브레인으로 펩타이드, 단백질 및 유전체 DNA 용액을 간단하고 효율적으로 농축 및 탈염하십시오.
  • 검체 용량 ≤ 0.5mL
  • 일반적으로 희석된 용액에 대해서도 >95%의 회수율을 보여줍니다.
  • 최대한 회수율을 높이기 위해 작은 샘플에서도 역회전을 사용합니다.
  • 표준 마이크로원심분리 튜브 여과액 또는 농축 검체를 편리하게 보관
  • 최대 100배의 농축 계수
Ultrafree® 원심분리 필터
Ultrafree®-MC 및 Ultrafree®-CL 원심분리 필터는 수성 및 일부 용매 기반 검체로부터 입자 및 침전물을 제거합니다. 이러한 신속 여과 유닛은 시료 회수율을 위해 높은 재현성을 제공합니다.
  • 검체 용량 0.5mL ~ 2mL
  • 단백질 및 핵산 용액의 정화, 여과 및 살균
  • 고회수율 Durapore® (PVDF) 및 친수성 PTFE 멤브레인
  • 0.1µm ~ 5.0µm의 5개 기공 크기
  • 멸균 및 비멸균 옵션
  • 빠른 여과 및 고도로 재현 가능한 성능
Amicon® Ultra 원심분리 단백질 농축기
Amicon® Ultra 원심분리 필터는 빠른 검체 처리를 제공하고 한외여과를 통해 심지어 희석 검체에서도 높은 검체 회수율을 촉진합니다. Amicon® Ultra 원심분리 필터의 고유한 특징은 민감한 다운스트림 애플리케이션을 위한 가장 빠르고 가장 효율적인 농축을 제공합니다.
  • 검체 부피 0.5mL ~ 15mL
  • 저결합 Ultracel® 재생 셀룰로오스(RC) 멤브레인 및 폴리프로필렌 하우징을 사용하여 검체 회수율 90% 이상
  • 빠른 처리 시간(10분 ~ 30분)
  • 데드스톱(Dead stop) 기술로 건조로 회전되는 것을 방지
  • 역회전을 사용하여 특히 소량 희석 검체에서 피펫팅 오류 없이 단백질 회수를 극대화
Centricon® Plus-70 원심분리 필터
Centricon® Plus-70 원심분리 필터는 15mL ~ 70mL 용량 범위에서 수용성 생물학적 용액의 신속한 처리를 위해 설계되었습니다. Centricon® 필터는 대부분의 70 mL 용액을 25분 이내에 350 μL로 농축시킵니다. 검체는 일반적으로 검체 유형 및 시작 검체 용량에 따라 50배 ~ 200배 범위에서 농축됩니다. 이러한 장치는 투석, 동결건조 또는 침전 기술에 대한 편리한 대안입니다.
  • 검체 용량 15mL ~ 70mL
  • 전형적인 회수율 >90%
  • 낮은 홀드업 용량
  • 결합을 최소화하는 폴리프로필렌 하우징
  • 건조 상태까지 회전되는 것을 방지하는 트루 데드스톱(True Dead Stop)
  • 크로마토그래피 컬럼 용출액 농축 및 탈염
  • 단일클론 항체 농축
  • 배양 상층액의 단백질 또는 바이러스 농축
  • 조직 균질물 및 세포 용해물 정화
대용량 검체 농축을 위한 교반 셀
교반 셀은 높은 유속에서 가압 한외여과(pUF)를 사용하여 단백질, 바이러스 입자, 기타 생물학적 및 환경적 검체를 급속 농축하기 위해 대용량 시료를 처리합니다.
Amicon® 교반 셀
Amicon® 교반 셀은 10% 이상의 대형 용질 농도를 갖는 용액에 대해 높은 유속을 제공하며, 빠른 농축 또는 염 제거를 한 후 동일한 장치에서 농축이 가능합니다. 단백질 농축을 위해 가스 압력을 한외여과 셀에 직접 적용합니다. 멤브레인 공칭 분자량한계(NMWCO)를 상회하는 용질은 셀에 유지되는 반면, 분획분자량을 하회하는 물 및 용질은 여과액으로 들어가 셀 밖으로 나옵니다.
  • 50 mL에서 400 mL의 용량을 다루기 위해 세 가지 다른 크기의 장치가 제공되며, 추가적인 800 mL 외부 리저보이어가 있어 용량을 확장할 수 있습니다.
  • Ultracel®RC(재생 셀룰로스), Biomax®PES(폴리에테르설폰) 또는 Durapore® PVDF 멤브레인 한외여과 디스크와 함께 사용
  • 단백질, 효소, 항체 및 바이러스를 포함한 거대분자 용액을 위한 농축액, 다이아필터 및 교환 버퍼
  • 부드러운 자기 교반은 농축 극성화 및 전단성 불변화를 최소화합니다.
  • 모든 교반 셀은 고압멸균 가능
  • 최대 10% 거대 용질 농도의 용액에서 높은 유속
내용제성 교반 셀
Millipore® 내용제성 교반 셀은 용매와의 호환성이 필요한 애플리케이션을 위해 스테인리스강 및 붕규산 유리로 구성되어 있습니다. 고압에서 최대 300mL의 검체를 농축 또는 탈염하기 위한 신속하고 효율적인 방법을 제공하도록 설계되었습니다.
  • 검체 용량 75mL ~ 300mL
  • 유기 용매 관련 단백질 탈염, 정제 및 농축 애플리케이션
  • 광범위한 호환성을 위한 붕규산 유리 실린더 및 PTFE 성분
  • 설치된 멤브레인과 함께 고압멸균 가능
  • 상부 플레이트 개방으로 분해 없이 내용물에 접근 가능
  • 간편한 청소 및 조립을 위한 몇 가지 구성 요소
임상 검체 농축
Centrifree® 원심분리 필터
Centrifree® 필터는 임상 실험실을 염두에 두고 설계되었습니다. 이러한 기기는 한외여과를 사용하여 소량의 혈청, 혈장 및 기타 생물학적 검체(0.15mL ~ 1.0mL)에서 단백질 결합 미세용질을 빠르고 효율적으로 분리합니다. 정확한 분획은 희석, 생리학적 pH의 변화, 이온 구성 또는 미결합 미세 용질 농도 변경 없이 몇 분 안에 발생합니다. 이러한 기기는 저흡착 친수성 멤브레인 및 가소제가 없는 O-링을 포함하여 우수한 회수율을 보장합니다.
  • 검체 용량 0.15mL ~ 1.0mL
  • 혈청, 혈장 및 기타 생물학적 샘플에서 미결합 및 결합된 미세 용질의 분리
  • 유리 치료 약물, 테스토스테론, 티록신 등의 미결합 물질을 결정합니다.
  • 결합 연구
  • 신약 연구
  • 탈단백질화
임상 검체를 위한 Minicon® 정적 농축기
Minicon® 농축기는 소변, 뇌척수액(CSF), 또는 기타 생물학적 용액 등 임상 검체 내 거대분자를 농축하기 위해 설계된 비멸균, 일회용, 다중웰 한외여과 장치입니다. 다른 장비가 필요 없고 사람이 지켜 보지 않아도 작동 가능한 본 농축기는 후속 검사의 민감도를 향상시키기 위한 예비 단계로 전 세계의 연구자 및 임상 실험실에서 사용되고 있습니다.
  • 임상 검체 용량 2.5mL ~ 5mL
  • 전기영동 또는 면역전기영동으로 분석하기 이전에 비정상적 또는 병리학적 상태를 나타내는 단백질을 강화하기 위해 소변 및 뇌척수액을 농축(예시: 소변 내 벤스 존스(Bence Jones) 단백질).
  • 정적 농축기, 부속품이 필요 없음
  • 흡수제는 한외필터를 통해 용매와 염류를 침강시켜 검체를 농축