Merck
Home제품단백질 생물학단백질 샘플 준비세포 용해 버퍼 및 단백질 추출 시약
세포 용해 버퍼 및 단백질 추출 시약
단백질의 분리 및 정제는 세포나 조직 시료의 파괴를 통한 세포 용해 및 관련 단백질 분획의 단백질 추출을 필요로 합니다. 이 단계는 중요합니다. 왜냐하면 처리 방법은 타겟 단백질의 무결성과 활성에 영향을 미칠 수 있으며, 또는 분해 조건에 노출시킬 수 있기 때문입니다. 특정 세포 유형과 응용분야에 필요한 세포 용해 버퍼, 단백질 추출 키트 및 시약, 추출 효소와 같은 강화제를 살펴보세요.
관련 제품 자료
2 중 1 페이지
세포 용해용 RIPA 버퍼
방사선면역침전 분석법(RIPA) 버퍼는 빠른 세포 용해 및 부착 세포와 현탁 배양된 포유류 세포 모두에서의 단백질 용해화에 사용됩니다. RIPA 세포 용해 버퍼를 이용하면 단백질 분해를 방지하고 면역반응력 및 생물학적 활성을 방해하지 않으면서도 효율적인 세포 용해 및 단백질 용해화를 할 수 있습니다. RIPA 버퍼는 또한 비특이적인 단백질 결합 상호작용을 최소화하여 면역침전 및 분자 풀다운 어세이에서 낮은 백그라운드를 보장합니다.
BugBuster® 단백질 추출 시약
BugBuster® 단백질 추출 시약은 비변성 조건 하에서 E. coli로부터 단백질을 추출하는 데 최적화되어 있습니다. 
BugBuster® Master Mix는 편리한 올인원 단백질 추출 및 핵산 분해를 위해 BugBuster® 박테리아 단백질 추출 시약과 Benzonase® 뉴클레아제 및 rLysozyme™ 용액을 결합합니다. 
CelLytic™ 용해 시약
CelLytic™ 용해 시약은 세포 또는 조직 유형 및 표적 단백질 위치를 기반으로 비변성 조건에서 세포 단백질을 용해 및 추출하도록 특별히 제제되었습니다.
PopCulture® 시약
PopCulture® 시약은 원심분리를 할 필요 없이 배양 배지 내에서 세포로부터 단백질을 직접 추출할 수 있습니다. Insect PopCulture® 시약은 무혈청 배지에서 곤충 세포를 직접 용해하며 많은 소형 시료의 발현 스크리닝에 이상적입니다.
인헨서: 추출 효소 및 기타 시약
  • rLysozyme™ 용액: 이 효소는 세균의 펩티독라이칸 층에 있는 결합을 효소적으로 분리하여 세포벽을 파괴하여 용해나 스페로플라스트 준비에 사용됩니다. 특히 양성 그람 세균 종에 효과적입니다.
  • 아크로모펩티다제: 라이소자임에 내성이 있는 그람양성균의 용해를 위한 세균용해 세린 프로테아제
  • 리티카제: 효모 세포벽 β-글루칸 층을 효소적으로 절단하여 세포 내용물에 접근할 수 있습니다. 외층 분해는 용해 또는 형질전환을 위한 스페로플라스트를 준비하는 데 도움이 됩니다.
  • 키티나아제: 세포 벽 분해는 균 및 기타 미생물의 키틴 분해에 의해 안전하게 수행됩니다.
  • 다중 용해 혼합물: MetaPolyzyme는 용해가 어려운 시료를 위한 6가지 효소 혼합물입니다.
  • 무 DNA 용해 효소: 미생물 DNA 오염에 민감한 저 생물량 샘플용.
  • Benzonase® 핵산가수분해 효소: 모든 종류의 핵산을 분해하여 단백질 추출을 보다 효율적으로 수행하며, 점도와 분석 간섭을 감소시켜 정확한 시료 취급과 빠른 크로마토그래피를 가능하게 합니다. 자사의 Q&A 페이지에 대해 더 알아보십시오.
  • Lysonase™ 생물공정 시약: rLysozyme™ 용액 및 Benzonase® 핵산가수분해 효소의 편리한 혼합물은 피펫팅 단계를 최소화합니다.
  • ExoPolyzyme: 세포 외 바이오필름 매트릭스의 효소 용해를 위한 것으로, EPS 및 지질과 같은 ECM에 존재하는 다양한 성분을 분해하는 7가지 효소의 혼합물입니다.