Merck
비타민
Vitamins research in food science
비타민은 세포 기능과 생명체 성장을 위해 필수적인 유기 화합물입니다. 비타민 대부분은 신체에서 합성할 수 없으며 이러한 이유로 음식 및/또는 보충제에서 획득하는 것이 중요합니다. 비타민의 역할은 영양/식품 과학 연구, 대사 연구, 마이크로바이옴 연구, 농업 과학 및 질환 연구에서 지속적으로 연구되어 세포 성장, 세포 재생, 질환 및 전체 건강에 끼치는 비타민의 영향을 더 잘 이해하도록 합니다. 또한, 비타민은 세포 성장 및 발달을 위한 핵심 기질이므로 세포 배양 배지에서 보충제로 널리 사용됩니다.  
13가지 필수 지용성 및 수용성 비타민은 다음과 같습니다. 비타민 A, C, D, E, K, B1(티아민), B2(리보플라빈), B3(니아신), B5(판토텐산), B7(비오틴), B6, B12 및 폴레이트(엽산 및 B9). 자사 화합물은 증식하는 세포의 생존도를 향상하기 위해 그리고 미생물의 선택적 분리와 배양을 위해 호기성 및 혐기성 미생물의 배양을 위한 배지 보충제로 사용될 수 있습니다. 
자사는 광범위한 비타민 연구 제품, 혼합물 및 키트 포트폴리오를 제공합니다. 자사 제품은 고순도로 이용 가능하여 귀하의 생명과학 연구에서 일관성, 신뢰성 그리고 품질을 보장합니다. 또한, 다양한 화합물 분해를 최소화하고 최적의 유통기한을 보장하도록 설계된 최신 기술 포장재로 다양한 크기 및 중량을 제공합니다.
세포 배양을 위한 비타민
세포 배양 배지는 세포 성장을 위한 주요 비타민 공급원인 FBS 또는 우혈청알부민으로 보충됩니다. 또한, 여러 배지 제제는 세포주의 범위를 향상하도록 더 적절하게 만들기 위해 특정한 비타민으로 보강됩니다. B군 비타민은 세포 증식을 위해 필요한 것 중 하나입니다. 일부 배지는 고농도 비타민 A 및 E로 제조됩니다. 배지 제제에서 자주 발견되는 기타 비타민은 비오틴, 리보플라빈 및 티아민을 포함합니다. ​