Merck
연구를 위한 탄수화물
탄수화물은 살아있는 유기체의 생화학에서 중요한 기능을 하며, 핵심 영양소 및 일차 에너지원으로서의 역할을 합니다. 사카라이드로 알려져 있는 탄수화물은 구조와 크기에 따라 4가지 군으로 분류됩니다.
머크는 대사체학, 당생물학/당쇄체학, 마이크로바이옴 및 영양 연구를 위한 광범위한 고품질 탄수화물을 제공합니다. 질병의 생화학, 신약 개발, 면역반응의 기전 탐색 또는 그 외 신뢰성 있는 순수한 탄수화물이 필요한 연구의 수행 등 그 무엇을 연구하느냐에 관계없이, 머크의 제품은 연구에 필요한 것들을 지원하는 완벽한 선택입니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
세포 배양에서의 탄수화물
탄수화물은 세포에 에너지를 제공하는 데 중요한 기능을 하므로 세포배양배지의 필수 구성요소입니다. 글루코스와 갈락토스는 세포배양배지에 가장 일반적으로 사용되는 당이지만, 말토스와 프럭토스는 에너지도 제공할 수 있습니다. 피루베이트는 일부 배지 형성에 포함되는 또 다른 중요한 에너지 공급원입니다. 이외에도, 머크의 제품은 세포배양배지에서 보충제로 널리 사용되며 글라이칸 및 당접합체 합성에서 구성 단위로 폭넓게 사용됩니다.
당생물학자는 탄수화물을 세포 인식, 신호전달, 에너지 저장 연구에 사용합니다. 탄수화물은 또한 많은 생체계에서 중요한 역할을 하는 당단백질을 분석하는데 활용됩니다. 연구에서 탄수화물을 사용함으로써 연구자들은 당생물학의 복잡한 세계에 대한 통찰을 얻고 의과학의 발전에 기여할 수 있습니다.
대사체학은 탄수화물을 포함하여 대사 과정에서 생성된 저분자를 연구합니다. LC-MS, NMR 같은 기술을 활용한 탄수화물 연구는 당뇨병, 저혈당증, 대사증후군 같은 질병에서 탄수화물 대사 분해에 대한 통찰을 제공합니다. 이를 이해하면 관련 질환을 위한 새로운 치료법 개발에 도움이 됩니다.
탄수화물은 다양한 생물학적 과정에서 필수적인 역할을 하는 장내미생물총에 반드시 필요합니다. 마이크로바이옴 연구자들은 군유전체학 및 메타전사체학 기술을 사용하여 탄수화물의 대사를 연구하고, 식단이 마이크로바이옴의 조성에 영향을 미치는 방식과 인간의 건강에 미치는 영향을 밝힙니다. 프리바이오틱스는 탄수화물에서 유래되었으며, 유익한 장내 박테리아의 성장을 촉진하고 건강한 장을 위해서도 중요합니다.
탄수화물은 뇌와 근육의 주요 연료 공급원으로서 역할을 할 뿐만 아니라 세포 신호전달 및 면역 기능처럼 다양한 다른 필수 생물학적 과정에 필수적입니다. 영양 연구는 체중과 당뇨병 위험 같은 건강 결과에 대한 탄수화물의 영향에 대해 연구합니다. 연구는 단순당 및 복합당, 일일권장섭취량, 혈당지수 등을 검사하며 다양한 건강 상태에 대한 개입 방안을 만들어냅니다.
관련 제품 문헌