product name
L-Methionine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
생물학적 소스
non-animal source
Quality Level
Agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
제품 라인
BioXtra
분석
99.0-101.0%
형태
powder
품질
meets EP, JP, USP testing specifications
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
색상
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
응용 분야
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
유전자 정보
rat ... Ggt1(116568)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
differentiation of trout satellite cells
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.