H6034
L-Histidine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
동의어(들):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
About This Item
추천 제품
제품명
L-Histidine, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
생물학적 소스
non-animal source
Quality Level
Agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
분석
98.5-101.0%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D 12.0 to 12.8 °, c = 11 in 6 M HCl
[α]25/D 12.6 to 14.0 °, c = 11 in 6 M HCl
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
색상
white to off-white
mp
282 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
양이온 미량물
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
응용 분야
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
작용기
(Imidazole)
amine
carboxylic acid
저장 온도
room temp
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Roger L. Lundblad
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.