A7094
L-Asparagine monohydrate
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
동의어(들):
Asparagine monohydrate, (S)-(+)-2-Aminosuccinamic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
About This Item
추천 제품
제품명
L-Asparagine monohydrate, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
생물학적 소스
non-animal source
Quality Level
제품 라인
BioReagent
분석
≥98.0%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D 33.0 to 36.3 °, c = 10 in 6 M HCl
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
색상
white
mp
233-235 °C (lit.)
solubility
H2O: 20 mg/mL
양이온 미량물
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
<0.1% (Ammonia (NH3))
작용기
amide
amine
carboxylic acid
저장 온도
room temp
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)