부유균 공기 모니터링
미생물 공기 모니터링은 공기 중의 시료를 수집하고 미생물 오염을 분석하는 공정입니다. 이는 제약, 화장품, 식품 및 음료 산업에서 제조사 품질 관리를 위해 중요한 단계입니다. 공기 중의 미생물체가 원료 및 최종 제품의 교차 오염에 대해 잠재적인 위험에 해당하는 장소인 무균 환경, 클린룸 및 생산 구역에서 공기 품질은 중요한 역할을 합니다.
주요 카테고리
제약 제조 산업을 위한 고급 환경 모니터링과 무균 공정 시뮬레이션 솔루션을 알아보십시오. 청정실, 아이솔레이터, RABS용 전문 도구와 배지를 사용하여 GMP를 확실히 준수하십시오.
액티브 미생물 공기 모니터링
효과적인 액티브 공기 모니터링의 필요성은 의약품, 식품 및 음료 제품을 위한 규제와 기준이 증가함에 따라 함께 증가하고 있습니다. 이러한 산업에서, 제조 환경의 품질이 직접적으로 최종 제품의 품질에 관여하게 됩니다. 액티브 공기 모니터링은 공기 중의 큐빅 미터 당 생균 유기체의 수를 측정하며, 생산 공정 중 계속되는 정규 검사의 일부입니다.
미생물 공기 시료채취기는 미생물체를 한천 표면에 적극적으로 충돌시키며, 이는 배양되어, 배양 배지에서 성장한 미생물체의 수로 그 결과를 분석합니다. 공기 중, 특히 주요 구역의 미생물 오염의 존재에 대한 검사 결과가 양성인 경우, 미생물체의 속(屬)을 결정하기 위해 동정 검사를 합니다.
패시브 미생물 공기 모니터링
패시브 공기 시료채취는 액티브 공기 모니터링 방법의 중요한 보완물입니다. 이 방법은 공기에서 표면으로 낙하한 오염의 수준을 측정하도록 사용합니다. 낙하 플레이트(침강 플레이트 또는 고정 플레이트라고도 부름)는 공기 중 미생물 오염의 계속적, 반정량적 측정을 허용합니다.
낙하 플레이트는 특정 기간 동안 검사 구역에 방치되어, 공기에서 미생물체가 낙하하여 배양 배지에서 성장하도록 합니다. 미생물 성장을 향상하기 위해서, 배지 플레이트를 배양기에 보관하여 최적의 성장 조건을 제공합니다. 특정 기간 이후, 성장한 배양물은 계수되며 필요한 경우 동정 검사를 사용해 식별합니다.
관련 자료
- IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- Discover the importance of data integrity in environmental monitoring. Learn how digital management systems can enhance compliance, safety, and efficiency in data handling.
- 모두 보기 (3)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com