배지 조제의 신세계 경험하기
이 용기와 당사의 신규 ReadyStream® 시스템으로 최대 100 L의 예열, 멸균 및 ISO 준수 배양 배지를 분배할 수 있습니다!
주문형 배양 배지 조제
혁신적인 새로운 ReadyStream® 시스템은 언제 어디서나 필요 시 버튼을 눌러 예열된 배양 배지를 최대 100 L까지 조제하고 분배합니다.
당사는 기존의 배지 조제 절차로 인한 어려움을 연구하여 시간과 에너지, 공간, 리소스를 절약할 수 있는 진정한 혁신을 이루어 냈습니다.
ReadyStream® 시스템의 장점은 다음과 같습니다.
- 탈수된 배지 취급 안함
- 고압증기멸균 필요 없음
- 배지 조제실 필요 없음
- 병 사용 없음, 세척 필요 없음
- 작은 점유 공간
- 배지 품질의 변동성 적음
- 사용 시 배지 가열이 쉬움
- 즉시 사용 가능한 최대 100 L의 배양 배지 및 간편한 휴대성
ReadyStream® 시스템이 농축된 배지를 멸균수로 희석한다는 핵심 원리를 바탕으로 ReadyStream® 시스템은 배지 조제와 분배 절차를 재창조하였습니다. 이것은 큰 장점을 가지고 있습니다.
ReadyStream® 시스템의 주요 장점
준비된 상태의 10배 배지 농축액
ReadyStream® 시스템은 멸균수로 원하는 농도로 희석해 샘플 용기로 분배하는 주문형 농축 배지를 제공합니다.
3 L ReadyStream® 배지 용기로는 최대 30 L의 배양 배지를, 그리고 10 L 용기로는 최대 100 L의 배양 배지를 분배할 수 있습니다. 10배 농축 배지는 최대 5일 동안 준비된 상태로 보관할 수 있습니다.
배지를 고압멸균할 필요 없음
농축액 생성을 위해, 방사선 조사된 ISO 인증 GranuCult® 탈수 배양 배지가 들어 있는 ReadyStream® 배지 용기로 물이 들어가기 전에 ReadyStream® 필터 세트로 멸균합니다. 20분이 소요되는 이 단계 이후에 필요 시 농축액으로 최대 100 L의 배지를 조제할 수 있습니다.
즉석 예열 배양 배지
필요할 때마다 ReadyStream® 시스템은 사전에 설정된 30~42°C 사이의 온도와 90~9,999 mL의 부피로 예열된 배양 배지를 분배합니다.
기존 실험실 장비와의 편리한 통합
배지 탱크가 될 중간 크기의 병으로 ReadyStream® 시스템을 희석기에 연결하세요. 이렇게 하면 다양한 장비를 보다 유동적으로 사용할 수 있게 됩니다. 예를 들면 실험실 안에서 병을 이리저리 옮기거나, 희석기를 여러 대 연결할 때 말입니다. 게다가 보조제를 더욱 쉽게 첨가할 수도 있습니다.
ReadyStream® 시스템 관련 웨비나 시청하기
ReadyStream® 시스템에 관한 당사의 주문형 웨비나를 시청하세요. 이 시스템을 실시간으로 시연하면서 사용 방법을 알려드립니다. 또한 당사의 전문가들이 세션 중 질문에 답변해 드립니다. 웨비나 중이 아닌 시간에도 질문을 공유해 주실 수 있습니다. 당사의 플랫폼에 등록해서 웨비나 접속 권한을 받고 질문을 제출해 주시면 됩니다.
관련 자료
- 안내책자: ReadyStream® 시스템
ReadyStream® 시스템으로 배지 조제의 신세계를 경험하십시오.
- 비교 연구: ReadyStream® 규격에 대한 기타 요인과의 비교 분석
독립적인 식품 QC 실험실이 수행한 시간, 에너지 및 용수 요건에 관한 비교 연구
- 데이터 시트: ReadyStream® 필터 세트
ReadyStream® 필터 세트는 ReadyStream® 시스템의 ReadyStream® 배지 용기와 함께 사용할 탈이온수에 필요한 멸균 필터입니다.
- 플라이어: ReadyStream® 시스템 및 Milli-Q® 시스템
ReadyStream® 시스템과 Milli-Q® 시스템 간의 연결 상태가 원활하면 실험실의 조제 워크플로를 통합하고 공간을 최대한 늘리는 데 도움이 됩니다.
- 퀵 스타트 가이드: ReadyStream® 시스템
ReadyStream® 시스템으로 배지를 분배하고 시료 용기를 충전하기
- 데이터 시트: ReadyStream® 배지 용기 GranuCult® BPW
식품, 동물 사료, 물 및 기타 물질에서 세균, 특히 병원성 장내세균(예: 살모넬라, 크로노박터)이 초기에 비선택적으로 증가하는 상황에 관한 자료입니다.
- 데이터 시트: ReadyStream® 배지 용기 GranuCult® TSB
식품 및 기타 물질에서 세균, 특히 살모넬라가 초기에 비선택적으로 증가하는 상황에 관한 자료입니다.
- 데이터 시트: ReadyStream® 자료 매트릭스 생성 도구
- 주문형 웨비나: ReadyStream® 시스템
이 웨비나에서는 저희가 ReadyStream® 시스템으로 배지 조제의 신세계를 경험하게 된다고 말씀드리는 이유를 아시게 될 겁니다. 배지 조제 방법을 바꿀 준비가 되셨나요?
- 응용분야 안내 EN ISO 11133
EN ISO 11133에 따라 미생물 배양 배지를 조제하고 그 성능을 검사할 때 두 수원을 서로 비교하는 방법을 알아보세요. 이 자료에는 Milli-Q® IX 시스템으로 정제수와 일반 용수를 집중적으로 비교하여 평가한 과정이 실려 있습니다. 관련 검사에는 리스테리아 및 살모넬라 병원체를 대상으로 한 배지 특이적 검사가 포함되었습니다.