주요 문서
268887
Sigma-Aldrich
2-Isopropylaniline
97%
동의어(들):
o-Aminocumene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHC6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
135.21
Beilstein:
636283
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
112-113 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3
InChI key
YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The reactions of 1,1′-bis(hydroxymethyl)ferrocene with 2-isopropylaniline, in the presence of a catalyst [RuCl2(PPh3)3], was studied[1].
애플리케이션
2-Isopropylaniline was used in the synthesis of a colorless amine-coordinated zinc complex[2].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)