분석
95%
mp
220-224 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
작용기
amine
SMILES string
Cl.Cl.CN(C)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C9H14N2.2ClH/c1-11(2)9-5-3-8(7-10)4-6-9;;/h3-6H,7,10H2,1-2H3;2*1H
InChI key
NRZQHDOWSPJUQW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable