주요 문서
30881
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
≥95%
동의어(들):
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
234.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
형태
solid
불순물
≤0.5% water
mp
75-80 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤2%
작용기
sulfonic acid
SMILES string
CS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate can be used:
  • To prepare a deep eutectic solvent applicable in the ammonia sorption.
  • As a solvent in the high-pressure CO2 removal process.
  • To prepare ionic liquid/phosphomolybdate based hybrids as catalysts applicable in the glucose epimerization.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
246.2 °F
Flash Point (°C)
119 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)