385506
2,2′-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
98%
동의어(들):
1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane, 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethylamine
About This Item
추천 제품
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
105-109 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter