추천 제품
Grade
synthesis grade
제품 라인
AnhydroBeads™
분석
≥99.99% trace metals basis
반응 적합성
reagent type: catalyst
불순물
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
입자 크기
−10 mesh
bp
1812 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
density
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[La](Cl)Cl
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.