Quality Level
๋ถ์
97%
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
65 ยฐC/15 mmHg (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 ยฐC (lit.)
SMILES string
COc1cccnc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
InChI key
UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N
๊ด๋ จ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
์ ํธ์ด
Warning
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ํ์ ๊ธฐ๊ด
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
159.8 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
71 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ฃ์กํฉ๋๋ค. ์ง๊ธ์ ์ด ์ ํ์ ๋ํ COA์ด(๊ฐ) ์จ๋ผ์ธ์์ ์ ๊ณต๋์ง ์์ต๋๋ค.
๋์์ด ํ์ํ์๋ฉด ์ฐ๋ฝํ์ธ์. ๊ณ ๊ฐ ์ง์ ๋ถ์
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.