추천 제품
vapor density
3.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
4 mmHg ( 0 °C)
분석
≥98%
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.420 (lit.)
bp
125-130 °C (lit.)
mp
−26-−25 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup