동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
기술
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.547 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup