분석
99.9%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: barium
density
4.25 g/mL at 15 °C (lit.)
SMILES string
S=[Ba]
InChI
1S/Ba.S
InChI key
OTMNKCRTGBGNPN-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객