535753
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
powder
동의어(들):
2-(2-Hydroxy-3,5-di-α-cumylphenyl)-2H -benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-dicumyl)benzotriazole, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-l-phenylethyl)phenol, 2-(3′,5′-Bis(α,α-dimethylbenzyl)-2′-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(2-phenylpropan-2-yl)phenol, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]-2H -benzotriazole
About This Item
형태
powder
Quality Level
손실
1.0 wt. % volatility, 264°C
mp
139-143 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble <0.04 ppm at 20 °C
toluene: 20 wt. % at 20 °C
methylene chloride: 34 wt. % at 20 °C
chloroform: 35 wt. % at 20 °C
SMILES string
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
InChI key
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Imparts outstanding light stability for polymers processed at high temperatures such as polycarbonate, polyesters, polyacetal, polyamides, polyphenylene sulfide, polyphenylene oxide, aromatic copolymers, thermoplastic polyurethane and polyurethane fibers also highly effective for polyvinylchloride, styrene homo- and copolymers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
383.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
195 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.