분석
99%
광학 활성
[α]20/D +14°, neat
refractive index
n20/D 1.366 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves