추천 제품
Grade
NMR reference standard
양식
solution
농도
3% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
수량
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves