추천 제품
grade
purum p.a.
Quality Level
분석
≥96% (gas-volumetric)
양식
powder
반응 적합성
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges