755842
6-Maleimidohexanoic acid
90% (GC)
동의어(들):
2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-hexanoic acid, 6-Maleimide hexanoic acid, MCA, Maleimidocaproic acid, 6-Maleimidocaproic acid, N-Maleoyl-6-aminocaproic acid, N-(5-Carboxypentyl)maleimide
분석
90% (GC)
양식
powder
mp
87-92 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H13NO4/c12-8-5-6-9(13)11(8)7-3-1-2-4-10(14)15/h5-6H,1-4,7H2,(H,14,15)
InChI key
WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3