주요 문서
766828
Sigma-Aldrich
Choline-1,2-13C2 chloride
99 atom % 13C, ≥99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3N(Cl)13CH213CH2OH
Molecular Weight:
141.61
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
≥99% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+2
SMILES string
O[13CH2][13CH+][N+](C)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C5H13NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h4,7H,5H2,1-3H3;1H/q+2;/p-1/i4+1,5+1;
InChI key
TVXMFJVHCFUXJG-BIZAMFJHSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)