분석
95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: click chemistry
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCC(=O)N[C@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](OC1OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/C16H22N4O10/c1-7(21)26-6-11-14(27-8(2)22)15(28-9(3)23)13(16(30-11)29-10(4)24)19-12(25)5-18-20-17/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,19,25)/t11-,13+,14-,15-,16?/m1/s1
InChI key
HGMISDAXLUIXKM-LIADDWGISA-N
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
생화학 또는 생체접합 연구에 적합한 가교제를 선택하는 것은 어려운 일입니다. 당사의 선택 가이드는 귀사의 응용분야에 가장 잘 맞는 제품을 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.