분석
≥99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
73-74 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1cccnc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4,7H2
InChI key
HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
100 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter