material
polystyrene
square
포장
case of 500 ea
제조업체/상표
BRAND 155540
길이 × 너비 × 높이
45 mm × 45 mm × 7 mm
접시 길이 × 너비
45 mm × 45 mm
용적
7 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® weighing dish is made from impact-resistant polystyrene (PS) and features an antistatic design, making it ideal for accurate weighing in laboratory settings. Its light and flat design ensures easy handling and stability during use. With a wall thickness of approximately 0.2 mm, this weighing dish provides a reliable surface for measuring various substances. The antistatic properties help prevent the adherence of dust and particles, ensuring clean and precise measurements. This weighing dish is an essential tool for any laboratory focused on efficiency and accuracy in weighing applications.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.