분석
97%
양식
powder
mp
105-106 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChI key
BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable