주요 문서
F20602
Sigma-Aldrich
trans-3-(2-Furyl)acrolein
97%
동의어(들):
2-Furanacrolein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
bp
143 °C/37 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+
InChI key
VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)