주요 문서
H8520
Sigma-Aldrich
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
≥98%
동의어(들):
(±)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, (±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin, (±)-8-OH-DPAT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H25NO · HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
328.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98%
SMILES string
Br[H].CCCN(CCC)C1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H
InChI key
BATPBOZTBNNDLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide is a potent and selective 5-hydroxytryptamine (5HT1A)-receptor agonist which is generally used as the standard in pharmacological studies.
생화학적/생리학적 작용
Selective 5-HT1 agonist with high affinity for subtype 5-HT1A receptor.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)