Merck
M4007
2,2′-Thiodiethanethiol
technical grade, 90%
동의어(들):
2-Mercaptoethyl sulfide, Bis(2-mercaptoethyl) sulfide
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
(HSCH2CH2)2S
CAS 번호:
Molecular Weight:
154.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-671-0
Beilstein/REAXYS Number:
1445994
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
2,2′-Thiodiethanethiol, technical grade, 90%
InChI
1S/C4H10S3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
SCCSCCS
grade
technical grade
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5961 (lit.)
bp
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
저장 등급
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Zuoti Xie et al.
ACS nano, 11(1), 569-578 (2016-12-10)
The transport properties of molecular junctions based on alkanedithiols with three different methylene chain lengths were compared with junctions based on similar chains wherein every third -CH