N9608
4′-Nitroacetophenone
98%
동의어(들):
1-(4-Nitrophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-nitrobenzene, 4-Nitrophenyl methyl ketone, 4′-Nitroacetophenone, p-Acetylnitrobenzene
About This Item
추천 제품
분석
98%
양식
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable