분석
97%
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18/c1-2-3-4-6-9-12-10-7-5-8-11-12/h5,7-8,10-11H,2-4,6,9H2,1H3
InChI key
LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter