주요 문서
SYND151819
Synthware short path distillation head
joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware D151819, Short path head
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware D151819
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Short-path design for microscale application, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)