제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
mp
210-212 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- In the Debus–Radziszewski reaction as a weak acid for the synthesis of imidazolium ionic liquid.[1]
- As an additive in electrochemical deposition technique for the synthesis of bismuth thin films to be used as X-ray absorbers.[2]
- As a complexing agent for the synthesis of nano-crystalline indium tin oxide (ITO) powder.[3]
- As a dopant for the synthesis of polyaniline nanofibers and nanotubes by oxidation polymerization.[4]
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
410.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
210 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.