주요 문서
W515302
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
≥99%
동의어(들):
2-Ethylcaproic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
Beilstein:
1750468
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
8.078
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
vapor density
4.98 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
699 °F
expl. lim.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cucumber
SMILES string
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
237.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
114 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)