주요 문서
Z285889
Sigma-Aldrich
E-Z Press
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
길이 × 깊이 × 높이
7 1/2 in. × 6 in. × 15 1/2 in.
플레이트 직경
4 in.
중량
49.9 lb
일반 설명
• Built-in safety shield
• Ergonomic design
• Light weight
12 ton laboratory press with unibody construction designed to work with the Aldrich macro-micro and similar KBr pellet dies. Built-in pressure gauge and pressure release valve provide accurate control of pressure. Press includes removable handle and base.
법적 정보
E-Z Press is a trademark of International Crystal Laboratories Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)