주요 문서
Z564850
Sigma-Aldrich
Wrap-it tie installing tool
Economy version
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
재고 정보
not available in EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Automatically adjusts wrap-it tie tension to desired position. Tension activated cutting blade trims off excess tie.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)