주요 문서
330275P
Avanti
Glycolithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β;-cholanic acid-3α;-ol N-(carboxymethyl)-amide-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H39D4NO4
Molecular Weight:
437.65
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x1 mg (330275P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO4/c1-16(4-9-23(29)27-15-24(30)31)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22,28H,4-15H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t16-,17+,18+,19-,20+,21-,22-,25-,26+/m0/s1/i10D2,14D2
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330275P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)