제품명
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542, InSolution, ≥97%
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[nH]1c(nc(c1c4cc5c(cc4)OCO5)c3ncccc3)c2ccc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C22H16N4O3/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26)
일반 설명
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Lin, T., et al. 2009. Nat. Methods6, 805.
Maherali, N. and Hochedlinger, K., 2009. Curr. Biol.19, 1718.
Callahan, J.F., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 999.
Inman, G.J., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 65.
Laping, N.J., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 58.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
87 °C - (refers to pure substance)