주요 문서
8.06772
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoyl chloride
for synthesis
동의어(들):
4-Nitrobenzoyl chloride, 4-Nitrobenzoic acid chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(NO2)C6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
185.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
204-517-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
효능
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
155 °C/20 hPa
mp
75 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
InChI key
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup